Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad
Kuglehane af PP med udvendigt/indvendigt gevind, glasfiberforstærket, kugle af PP, håndtag med O-ring af fødevaresikker NBR og tætning af HDPE.
Brand:  Buerkle™ 0500-8102
146.23 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17210674
  • 183.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Maks. driftstryk 1 bar (ved +20° C)
  • Maks. driftstemperatur 100° C
  • Velegnet til mad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Kugleventil
1 hv.
Hvid og rød
Polypropylen
Tråd, indstrømmende side: 0,5 tommer. Indre; Gevind udgående side: M29 x 1,75, udvendig
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad >