Få mere at vide
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
1014.00 DKK - 1412.00 DKK
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Orange G
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Ja
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Størrelsesområde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelsesområde Pris Antal & tilgængelighed  
10839020
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM1303
10 til 100 bp
1412.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10765271
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM1313
10 til 100 bp
1304.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10598170
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM1323
10 til 100 bp
1168.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10181120
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM0613
50 til 1000 bp
1122.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10191120
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM0623
100 til 500 bp
1046.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10840041
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM0653
100 til 6000 bp
1020.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10394810
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM0633
200 til 3000 bp
1014.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10810231
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
SM0643
500 til 6000 bp
1036.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Highlights
  • Step ladders available in a wide range of increments from 5-to-500 bp
  • Evenly spaced reference bands
  • Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes
  • Ready-to-use—premixed with 6X Orange Loading Dye for direct loading
  • Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use O'RangeRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
Tekniske data
Tekniske data
6X
Xylene Cyanol FF, Orange G
Ja
Bæredygtig emballage
Agarose
DNA-stige
Agarose Geler
O ’GenerelRuler, O'RangeRuler
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'shelfLife' : 24 months when stored at room temperature.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use