Description
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA-stiger er designet til præcis størrelsesmærkning af PCR-produkter og andre dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarose eller ikke-denaturerende polyacrylamid-geler.
O'RangeRuler serien er kendetegnet ved sit 'trinstige'-design. De kromatografi-rensede DNA-fragmenter adskilles præcist med en ensartet stigning (f.eks. 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp eller 500 bp). Designet muliggør nøjagtig og præcis størrelsesbestemmelse af DNA-fragmenter. Anbefales ikke til DNA-kvantificering.
Alle O'RangeRuler DNA-stiger leveres med 6X Orange DNA Loading Dye til prøve-DNA. Orange G-farve kan bruges til at overvåge DNA-migration i agarose- eller polyacrylamid-geler og migrerer ved 50 bp i en 1% agarose-gel.
Højdepunkter
- Trinstiger fås i et bredt udvalg af trin fra 5 til 500 bp
- Jævnt fordelte referencebånd
- Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser
- Færdigblandet—færdigblandet med 6X Orange Loading Dye til direkte indlæsning
- Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte O'RangeRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
Spécification
Spécification
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Etiket eller farvestof | Xylene Cyanol FF, Orange G |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Størrelsesområde | 20 til 300 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Mængde | 50μ g |
| Produktlinje | O'GeneRuler, O'RangeRuler |
| Produkttype | DNA-stige |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.