Få mere at vide
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Brand: Thermo Scientific™ SM0643
Beskrivelse
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Højdepunkter
- Trinstige med trin på 500 bp
- Skarpe bånd, fragmentstørrelser, der er nemme at huske
- Jævnt fordelte referencebånd (angivet i rødt)
- Klar til brug - forblandet med 6X Orange Loading Dye til direkte påfyldning og opbevaring ved stuetemperatur
- Leveres med ladefarve til prøve-DNA
Tekniske data
6X | |
Xylene Cyanol FF, Orange G | |
Ja | |
Agarose Geler | |
O ’GenerelRuler, O'RangeRuler |
Agarose | |
DNA-stige | |
500 til 6000 bp | |
Bæredygtig emballage | |
25μ g |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.