Få mere at vide
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA-stiger, klar til brug
Artikelnummer. 10765271 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelsesområde:
10 til 100 bp
10 til 150 bp
100 til 500 bp
100 til 6000 bp
20 til 300 bp
200 til 3000 bp
50 til 1000 bp
500 til 6000 bp
Pakningsstørrelse:
25µg
50µg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelsesområde Pakningsstørrelse
10765271 10 til 150 bp 50µg
10839020 10 til 100 bp 50µg
10598170 20 til 300 bp 50µg
10181120 50 til 1000 bp 25µg
10191120 100 til 500 bp 25µg
10840041 100 til 6000 bp 25µg
10394810 200 til 3000 bp 25µg
10810231 500 til 6000 bp 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10765271 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SM1313
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders er en trinstige designet til præcis størrelsesbehandling af DNA-fragmenter i agarose eller ikke-denaturerende polyacrylamid-geler.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA-stiger er designet til præcis størrelsesmærkning af PCR-produkter og andre dobbeltstrengede DNA-fragmenter i agarose eller ikke-denaturerende polyacrylamid-geler.
O'RangeRuler serien er kendetegnet ved sit 'trinstige'-design. De kromatografi-rensede DNA-fragmenter adskilles præcist med en ensartet stigning (f.eks. 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp eller 500 bp). Designet muliggør nøjagtig og præcis størrelsesbestemmelse af DNA-fragmenter. Anbefales ikke til DNA-kvantificering.
Alle O'RangeRuler DNA-stiger leveres med 6X Orange DNA Loading Dye til prøve-DNA. Orange G-farve kan bruges til at overvåge DNA-migration i agarose- eller polyacrylamid-geler og migrerer ved 50 bp i en 1% agarose-gel.
Højdepunkter
  • Trinstiger fås i et bredt udvalg af trin fra 5 til 500 bp
  • Jævnt fordelte referencebånd
  • Skarpe bånd, let at huske fragmentstørrelser
  • Færdigblandet—færdigblandet med 6X Orange Loading Dye til direkte indlæsning
  • Stabil ved stuetemperatur i op til 24 måneder
Bæredygtighedsfunktioner
Færdigbrugte O'RangeRuler DNA-stiger kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 måneder. Stigen sendes ved stuetemperatur med optimeret tilpasset emballage og 100% genanvendelig emballage, hvilket reducerer spild.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Orange G
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 10 til 150 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Mængde 50μ g
Produktlinje O'GeneRuler, O'RangeRuler
Produkttype DNA-stige
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.