Få mere at vide
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10840041 Shop alle Thermo Scientific produkter
Størrelsesområde:
10 til 100 bp
100 til 500 bp
100 til 6000 bp
200 til 3000 bp
50 til 1000 bp
500 til 6000 bp
Pakningsstørrelse:
25µg
50µg
Artikelnummer. 10840041
Brand: Thermo Scientific™ SM0653
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Højdepunkter
  • Trinstige med trin på 100 eller 500 bp
  • Skarpe bånd, fragmentstørrelser, der er nemme at huske
  • Jævnt fordelte referencebånd (angivet i rødt)
  • Klar til brug - forblandet med 6X Orange Loading Dye til direkte påfyldning og opbevaring ved stuetemperatur
  • Leveres med ladefarve til prøve-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Gel Type Agarose
Etiket eller farvestof Xylene Cyanol FF, Orange G
Produkttype DNA-stige
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 100 til 6000 bp
Gel kompatibilitet Agarose Geler
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produktlinje O ’GenerelRuler, O'RangeRuler
Mængde 25μ g