Få mere at vide
Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrokirurgiske handsker af polyisopren
Polyisopren, hudvenlige operationshandsker med høj fingerfærdighed og taktil følsomhed til kirurgisk finesse i sundhedsmiljøet.
1935.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D7160 |
---|---|
Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
Accelerator gratis | Nej |
Applikationer | Sundhedspleje |
AQL | 0.65 |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17803762
|
Ansell
340057070 |
7 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17853582
|
Ansell
340057090 |
9 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17863582
|
Ansell
340057080 |
8 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17803662
|
Ansell
340057060 |
6 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17893652
|
Ansell
340057085 |
8.5 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17873652
|
Ansell
340057075 |
7.5 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17813742
|
Ansell
340057065 |
6.5 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17833742
|
Ansell
340057055 |
5.5 |
1935.00 DKK
50 par |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
- 15 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard polyisopren kirurgiske handsker for uovertruffen fingerfærdighed og taktil følsomhed
- Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med høj komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
- Glat med mikrotekstureret finish for ideel instrumenthåndtering og greb
- Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
- Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
ASTM D3577, ASTM D7160 | |
Nej | |
0.65 | |
Engangsbrug | |
7,48± 0,79 mio | |
Bestemt | |
Ja | |
6,69± 0,79 mio | |
Pulverfri | |
6,69± 0,79 mio | |
GAMMEX-340057 | |
303 mm |
EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 | |
Sundhedspleje | |
Hvid | |
Delvist tekstureret | |
0,19± 0,02 mm | |
Nej | |
Polyisopren | |
0,17± 0,02 mm | |
Steril | |
0,17± 0,02 mm | |
11,9 tommer. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrokirurgiske handsker af polyisopren