Få mere at vide
Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrokirurgiske handsker af polyisopren
Artikelnummer. 17863582 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17863582
Brand: Ansell 340057080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyisopren, hudvenlige operationshandsker med høj fingerfærdighed og taktil følsomhed til kirurgisk finesse i sundhedsmiljøet.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • 15 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard polyisopren kirurgiske handsker for uovertruffen fingerfærdighed og taktil følsomhed
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med høj komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Glat med mikrotekstureret finish for ideel instrumenthåndtering og greb
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
  • Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,48± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,69± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,69± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340057
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 303 mm