Få mere at vide
Ansell Nipro GAMMEX™ Mikrokirurgiske handsker af polyisopren
Artikelnummer. 17803662 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17803662 6
17803762 7
17853582 9
17863582 8
17893652 8.5
17873652 7.5
17813742 6.5
17833742 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17803662 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340057060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2031.75 DKK
    1533.45 DKK / 50 par
    Spare 498.30 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Polyisopren, hudvenlige operationshandsker med høj fingerfærdighed og taktil følsomhed til kirurgisk finesse i sundhedsmiljøet.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • 15 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard polyisopren kirurgiske handsker for uovertruffen fingerfærdighed og taktil følsomhed
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med høj komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
  • Glat med mikrotekstureret finish for ideel instrumenthåndtering og greb
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
  • Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,69 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,69 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,17± 0,02 mm
Model- GAMMEX-340057
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 303 mm