Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
- 15 % tyndere i gennemsnit end Ansells standard polyisopren kirurgiske handsker for uovertruffen fingerfærdighed og taktil følsomhed
- Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med høj komfort sammenlignet med Ansells latexhandsker
- Glat med mikrotekstureret finish for ideel instrumenthåndtering og greb
- Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed
- Til brug i kemoterapi og sundhedsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D7160 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 7,48 ±0,79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,19± 0,02 mm |
| Vis mere |