Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker
Dispenser indholdet uden at vælte eller ryste ved at bruge disse LDPE-vaskeflasker, designet med en bred mund for hurtigere og lettere påfyldning.
Brand: Thermo Scientific™ 2402-1000
144.41 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
Dispenser indholdet uden at vippe eller ryste med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker. Bred mund giver hurtigere og lettere påfyldning. Flaske og tubulering er støbt i ét stykke for ensartet service og præcisionsflow uden sputtering. Spidsen kan skæres tilbage for at øge flowet. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Naturligt fleksibelt LDPE-materiale er kemisk kompatibelt med en lang række laboratoriereagenser og giver en ergonomisk blød klem for at hjælpe med at reducere håndtræthed.
Features:- Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
- Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
- Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
Tekniske data
32 oz., 1000 ml | |
32 oz. | |
LDPE flaske/tubulation | |
12 | |
Ja | |
Brede | |
209.6 mm | |
8,25 tommer. | |
43 mm | |
Skruelåg |
1000 mL | |
Gennemskinnelig | |
LDPE | |
2 | |
Nej | |
Cylindrisk | |
Vaskeflaske | |
Polypropylen | |
96.5 mm | |
Nej |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
1421247 | Overensstemmelsescertifikat | 14/06/2025 | 2402-1000 |
1404100 | Overensstemmelsescertifikat | 11/07/2024 | 2402-1000 |
1401962 | Overensstemmelsescertifikat | 02/03/2024 | 2402-1000 |
1401386 | Overensstemmelsescertifikat | 02/03/2024 | 2402-1000 |
1399547 | Overensstemmelsescertifikat | 25/01/2024 | 2402-1000 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
-
Thermo Scientific Nalgene
Labware Legends Promotion
Save up to 60% on Thermo Scientific™ Nalgene™ labware - durable, reusable, essential.Promo Code: 24083Expires: 2025-09-30
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%