Få mere at vide
Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles har farvekodede låg for nem identifikation.
Brand: Azlon WGW445VT
Beskrivelse
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker har farvekodede låg for nem identifikation.
- Firkantede skuldervaskeflasker
- Bred hals for nem spildfri arkivering; patenteret DripLok™ dampudluftningsventil forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Farvekodede polypropylenlukninger i ét stykke bevarer formen under brug
- Præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
- Gennemsigtige flasker uden tryk
Tekniske data
1000 mL | |
Rød | |
Polypropylen |
LDPE | |
Brede | |
Skruelåg med buet blænde |