Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker
GREENER_CHOICE
Dispenser indholdet uden at vælte eller ryste ved at bruge disse LDPE-vaskeflasker, designet med en bred mund for hurtigere og lettere påfyldning.
155.45 DKK - 290.97 DKK
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Oversigt LDPE flaske/tubulation
Materiale LDPE
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
10558701
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2402-0125
125 mL 24 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
240.00 DKK
221.01 DKK / Pakke med 6
Spare 18.99 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  40.10 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10464301
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2402-0250
250 mL 24 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
190.00 DKK
169.13 DKK / Pakke med 4
Spare 20.87 DKK
10% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  33.19 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
10717011
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2402-0500
500 mL 38 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
218.00 DKK
205.19 DKK / Pakke med 4
Spare 12.81 DKK
5% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  36.06 DKK
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10251631
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2402-0750
750 mL 38 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
513.00 DKK
290.97 DKK / Pakke med 4
Spare 222.03 DKK
43% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
10494461
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
2402-1000
1000 mL 43 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
170.00 DKK
155.45 DKK / Pakke med 2
Spare 14.55 DKK
8% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Dispenser indholdet uden at vippe eller ryste med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker. Bred mund giver hurtigere og lettere påfyldning. Flaske og tubulering er støbt i ét stykke for ensartet service og præcisionsflow uden sputtering. Spidsen kan skæres tilbage for at øge flowet. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Naturligt fleksibelt LDPE-materiale er kemisk kompatibelt med en lang række laboratoriereagenser og giver en ergonomisk blød klem for at hjælpe med at reducere håndtræthed.
Funktioner:
  • Flaske og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet service
  • Tip leverer en ensartet, ultrafin strøm uden sputtering, men kan også skæres ned for at øge flowet
  • Flaske og karton kan genbruges i mange samfund
  • Fremstillet af ikke-giftige materialer
  • Fleksibel LDPE-flaske giver blød, ergonomisk klem
  • Polypropylen skruelukning
Inkluderer:
Polypropylen skruelukning.
Oplysninger om genbrug:
Nalgene genanvendelige LDPE-vaskeflasker er designet til at holde i mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene LDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene LDPE flasker.
Tekniske data
Tekniske data
Gennemskinnelig
LDPE
Nej
Cylindrisk
Polypropylen
Nej
LDPE flaske/tubulation
Ja
Brede
Vaskeflaske
Skruelåg
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker