Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker
Beskrivelse
Dispenser indholdet uden at vippe eller ryste med Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE vaskeflasker. Bred mund giver hurtigere og lettere påfyldning. Flaske og tubulering er støbt i ét stykke for ensartet service og præcisionsflow uden sputtering. Spidsen kan skæres tilbage for at øge flowet. Fremstillet af højkvalitets, laboratoriekvalitet plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Naturligt fleksibelt LDPE-materiale er kemisk kompatibelt med en lang række laboratoriereagenser og giver en ergonomisk blød klem for at hjælpe med at reducere håndtræthed.
- Bottle and tubulation are molded in one piece for uniform leakproof† service
- Tip delivers a uniform, ultrafine stream without sputtering, but can also be cut back to increase flow
- Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | LDPE flaske/tubulation |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 24 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |