Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy vaskeflasker
Beskrivelse
Trykflasker af høj kvalitet til en rimelig pris. Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Economy Wash Bottles er fremstillet af lavdensitetspolyethylen i laboratoriekvalitet (LDPE) for pålideligt lavt udvaskningsniveau og kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratoriereagenser. Nyd jævn, præcision, sputterfri væskedispensering med et ergonomisk blødt klem. Ideel til skylning af rør og laboratorieapparater, hvilket bringer målekolber til det endelige volumen og andre behov for præcisionsskylning og dispensering af opløsning. Dispenseringsmundstykket er støbt i ét stykke med flaskelukningen, hvilket eliminerer risikoen for adskillelse, når flasken klemmes. Skær spidsen tilbage for at øge flowet.
- Polypropylene screw closure/stem with PPCO draw tube
- Tip can be cut back to provide increased flow
- Tight fit of draw tube and closure prevents separation when squeezing bottle
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Inkluderer | Stem and draw tube |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.