Få mere at vide
OHAUS™ Modulære blokke og tilbehør
Konstrueret af solid anodiseret aluminiumsblok.
1029.61 DKK - 1939.85 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Tør blokvarmer
Se flere specifikationer
Advarsel:
For at undgå mulig elektrisk fare må du IKKE fylde godt eller blokere med vand eller andre væsker. Enheder er designet som et tørbad/kuvøse.
Produkter 6
Artikelnummer Brand Prøvetype Type Dybde (metrisk) Nå Diameter (metrisk) Brønd Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Prøvetype Type Dybde (metrisk) Nå Diameter (metrisk) Brønd Pris Antal & tilgængelighed  
15712579
Dokumentvisning
OHAUS™
30400159
1,5 ml rør Blok 3.91 cm 1.1 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1110.00 DKK
1029.61 DKK / Hver
Spare 80.39 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15742589
Dokumentvisning
OHAUS™
30400172
15 ml rør Blok 4.45 cm 1.71 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1110.00 DKK
1029.61 DKK / Hver
Spare 80.39 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15702589
Dokumentvisning
OHAUS™
30400168
50 ml rør Blok 4.76 cm 2.9 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1110.00 DKK
1029.61 DKK / Hver
Spare 80.39 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Læg i indkøbskurv
15752569
Dokumentvisning
OHAUS™
30400153
15/16 mm rør Blok 4.8 cm 1.75 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1110.00 DKK
1029.61 DKK / Hver
Spare 80.39 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15732569
Dokumentvisning
OHAUS™
30400151
10 mm rør Blok 4.8 cm 1.07 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1110.00 DKK
1029.61 DKK / Hver
Spare 80.39 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15782659
Dokumentvisning
OHAUS™
30400246
Temperatursondesæt
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2085.00 DKK
1939.85 DKK / Hver
Spare 145.15 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Modulære blokke sælges separat fra varmeapparater.
  • Tæt kontakt mellem rør-til-blok-vægge giver mulighed for maksimal varmetilbageholdelse
  • Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
Tekniske data
Tekniske data
Tør blokvarmer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Modulære blokke og tilbehør