Få mere at vide
OHAUS™ Modulære blokke og tilbehør
Artikelnummer. 15702589 Shop alle Ohaus produkter
Prøvetype:
1,5 ml rør
10 mm rør
15 ml rør
15/16 mm rør
50 ml rør
Type:
Blok
Temperatursondesæt
Dybde (metrisk) Nå:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diameter (metrisk) Brønd:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
For at undgå mulig elektrisk fare må du IKKE fylde godt eller blokere med vand eller andre væsker. Enheder er designet som et tørbad/kuvøse.
Artikelnummer. 15702589
Brand: OHAUS™ 30400168
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For at undgå mulig elektrisk fare må du IKKE fylde godt eller blokere med vand eller andre væsker. Enheder er designet som et tørbad/kuvøse.
Konstrueret af solid anodiseret aluminiumsblok.
Modulære blokke sælges separat fra varmeapparater.
  • Tæt kontakt mellem rør-til-blok-vægge giver mulighed for maksimal varmetilbageholdelse
  • Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Modulblok 50 mL konisk centrifuge
Til brug med (udstyr) Tør blokvarmer
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder 5
Type Blok
Prøvetype 50 ml rør
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 9.5 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Depth (engelsk) Nå 1,87 tommer.
Dybde (metrisk) Nå 4.76 cm
Diameter (engelsk) Well 1,14 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 2.9 cm