Få mere at vide
OHAUS™ Modulære blokke og tilbehør
Shop alle Ohaus produkter
Type:
Blok
Temperatursondesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Prøvetype:
1,5 ml rør
10 mm rør
15 ml rør
15/16 mm rør
50 ml rør
Dybde (metrisk) Nå:
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diameter (metrisk) Brønd:
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Beskrivelse
Har et LED-display på frontpanelet.
- Gør det muligt for enheden at læse den faktiske blok
- Inkluderer SS RTD sonde, 45,7 cm rustfrit stål støttestang, termometer/temperatursonde forlængerklemme og krogforbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sondesæt i rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Tør blokvarmer |
| Type | Temperatursondesæt |
| Inkluderer | RTD-sonde i rustfrit stål, 18 tommer. (45,7 cm) lodret støttestang, termometer/sonde forlængerklemme og krogforbindelse |