Få mere at vide
OHAUS™ Modulære blokke og tilbehør
Shop alle Ohaus produkter
Prøvetype:
1,5 ml rør
10 mm rør
15 ml rør
15/16 mm rør
50 ml rør
Type:
Blok
Temperatursondesæt
Dybde (metrisk) Nå:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Diameter (metrisk) Brønd:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modulære blokke sælges separat fra varmeapparater.
- Tæt kontakt mellem rør-til-blok-vægge giver mulighed for maksimal varmetilbageholdelse
- Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Modulblok 15 mL konisk centrifuge |
| Til brug med (udstyr) | Tør blokvarmer |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 12 |
| Type | Blok |
| Prøvetype | 15 ml rør |
| Længde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 9.5 cm |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 5.1 cm |
| Vis mere |