Få mere at vide
OHAUS™ Modulære blokke og tilbehør
Shop alle Ohaus produkter
Prøvetype:
1,5 ml rør
10 mm rør
15 ml rør
15/16 mm rør
50 ml rør
Type:
Blok
Temperatursondesæt
Dybde (metrisk) Nå:
3,91 cm
4,45 cm
4,76 cm
4,8 cm
Diameter (metrisk) Brønd:
1,07 cm
1,1 cm
1,71 cm
1,75 cm
2,9 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Modulære blokke sælges separat fra varmeapparater.
- Tæt kontakt mellem rør-til-blok-vægge giver mulighed for maksimal varmetilbageholdelse
- Hver blok har en termometerbrønd til måling af bloktemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Modulblok 10 mm reagensglas |
| Til brug med (udstyr) | Tør blokvarmer |
| Materiale | Anodiseret aluminium |
| Antal steder | 24 |
| Type | Blok |
| Prøvetype | 10 mm rør |
| Længde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 9.5 cm |
| Højde (engelsk) | 2 tommer |
| Højde (metrisk) | 5.1 cm |
| Vis mere |