Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-852-serien engangshandsker af nitril
Giver kontrasterende baggrund til at identificere lysere farvet materiale. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852 Series engangshandsker af nitril har en tydelig farve til at maskere pletter til specielle anvendelser.
95.89 DKK - 99.69 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Oversigt Greb design: Tekstureret overflade
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Se flere specifikationer
Produkter 5
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
15529471
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
93852060
5.5/6
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
151.00 DKK
99.69 DKK / Pakke med 100
Spare 51.31 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-10-2025
Læg i indkøbskurv
15539471
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
93852070
6.5/7
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
151.00 DKK
99.69 DKK / Pakke med 100
Spare 51.31 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  9.85 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Læg i indkøbskurv
15549471
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
93852080
7.5/8
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
151.00 DKK
99.69 DKK / Pakke med 100
Spare 51.31 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  9.85 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Læg i indkøbskurv
15559471
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
93852090
8.5/9
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
157.00 DKK
95.89 DKK / Pakke med 100
Spare 61.11 DKK
38% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til  6.05 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Læg i indkøbskurv
15569471
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell
93852100
9.5/10
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
151.00 DKK
99.69 DKK / Pakke med 100
Spare 51.31 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Engangshandsker af nitril
  • Tilbyder højere trækstyrke sammenlignet med begge ASTM D6319 og EN 455 standarder, der tillader hænderne at bevæge sig frit og komfortabelt
  • Fuldt tekstureret design
  • Den ikke-skummende formel gør det muligt for brugerne at have et fast vådt greb, når de håndterer genstande
  • Indeholder ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjælper med at beskytte brugere mod type I hudallergier, hudirritation og tørhed
Ansøgninger :
  • Analytisk test/målinger
  • Bioteknologier
  • Filtreringsprocesser
  • Fødevareforarbejdning
  • Laboratorieanalyse
  • Laboratorietest
  • Lette montageopgaver
  • Let samling af oliebelagte stykker
  • Let vedligeholdelse og oprydning
  • Mekaniske job
  • Maler- og sprøjteforretninger
  • Farmaceutisk fremstilling
  • Beskyttelse mod blod og andre kropsvæsker
Tekniske data
Tekniske data
EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Sort
Ja
Pulverfri
0.12 mm
100 handsker pr. dispenser, 10 dispensere pr. afsenderkarton, 1000 handsker pr. afsenderkarton
24.5 cm
Greb design: Tekstureret overflade
Engangsbrug
Nitril
Nitril undersøgelseshandske
Beaded
93-852
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell MICROFLEX™ 93-852-serien engangshandsker af nitril