Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-852-serien engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15559471
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15559471
Brand: Ansell 93852090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver kontrasterende baggrund til at identificere lysere farvet materiale. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852 Series engangshandsker af nitril har en tydelig farve til at maskere pletter til specielle anvendelser.
  • Engangshandsker af nitril
  • Tilbyder højere trækstyrke sammenlignet med begge ASTM D6319 og EN 455 standarder, der tillader hænderne at bevæge sig frit og komfortabelt
  • Fuldt tekstureret design
  • Den ikke-skummende formel gør det muligt for brugerne at have et fast vådt greb, når de håndterer genstande
  • Indeholder ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjælper med at beskytte brugere mod type I hudallergier, hudirritation og tørhed
Ansøgninger :
  • Analytisk test/målinger
  • Bioteknologier
  • Filtreringsprocesser
  • Fødevareforarbejdning
  • Laboratorieanalyse
  • Laboratorietest
  • Lette montageopgaver
  • Let samling af oliebelagte stykker
  • Let vedligeholdelse og oprydning
  • Mekaniske job
  • Maler- og sprøjteforretninger
  • Farmaceutisk fremstilling
  • Beskyttelse mod blod og andre kropsvæsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Oversigt Greb design: Tekstureret overflade
Applikationer Industrial
AQL 1.5
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fully Textured
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 8.5/9
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Beaded
Emballagetype 100 handsker pr. dispenser, 10 dispensere pr. afsenderkarton, 1000 handsker pr. afsenderkarton
Serie 93-852
Længde (metrisk) 24.5 cm