Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-852-serien engangshandsker af nitril
Artikelnummer. 15539471
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15539471
Brand: Ansell 93852070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver kontrasterende baggrund til at identificere lysere farvet materiale. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852 Series engangshandsker af nitril har en tydelig farve til at maskere pletter til specielle anvendelser.
  • Engangshandsker af nitril
  • Tilbyder højere trækstyrke sammenlignet med begge ASTM D6319 og EN 455 standarder, der tillader hænderne at bevæge sig frit og komfortabelt
  • Fuldt tekstureret design
  • Den ikke-skummende formel gør det muligt for brugerne at have et fast vådt greb, når de håndterer genstande
  • Indeholder ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjælper med at beskytte brugere mod type I hudallergier, hudirritation og tørhed
Ansøgninger :
  • Analytisk test/målinger
  • Bioteknologier
  • Filtreringsprocesser
  • Fødevareforarbejdning
  • Laboratorieanalyse
  • Laboratorietest
  • Lette montageopgaver
  • Let samling af oliebelagte stykker
  • Let vedligeholdelse og oprydning
  • Mekaniske job
  • Maler- og sprøjteforretninger
  • Farmaceutisk fremstilling
  • Beskyttelse mod blod og andre kropsvæsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003
Kloreret Ja
Oversigt Greb design: Tekstureret overflade
Accelerator gratis Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 0.0059 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0057 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril undersøgelseshandske
Størrelse 6.5/7
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0.15 mm
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
Handske manchet stil Beaded
Emballagetype 100 handsker pr. dispenser, 10 dispensere pr. afsenderkarton, 1000 handsker pr. afsenderkarton
Serie 93-852
Længde (metrisk) 24.5 cm