Få mere at vide
Ansell MICROFLEX™ 93-852-serien engangshandsker af nitril
Størrelse:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Engangshandsker af nitril
- Tilbyder højere trækstyrke sammenlignet med begge ASTM D6319 og EN 455 standarder, der tillader hænderne at bevæge sig frit og komfortabelt
- Fuldt tekstureret design
- Den ikke-skummende formel gør det muligt for brugerne at have et fast vådt greb, når de håndterer genstande
- Indeholder ingen naturgummilatex
- Pulverfri
- Hjælper med at beskytte brugere mod type I hudallergier, hudirritation og tørhed
Ansøgninger :
- Analytisk test/målinger
- Bioteknologier
- Filtreringsprocesser
- Fødevareforarbejdning
- Laboratorieanalyse
- Laboratorietest
- Lette montageopgaver
- Let samling af oliebelagte stykker
- Let vedligeholdelse og oprydning
- Mekaniske job
- Maler- og sprøjteforretninger
- Farmaceutisk fremstilling
- Beskyttelse mod blod og andre kropsvæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 374:2003 |
| Kloreret | Ja |
| Oversigt | Greb design: Tekstureret overflade |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Industri, Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 0.0059 in. |
| Vis mere |