Få mere at vide
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
Brand:  Kartell™ 0172300
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10041071
  • 754.00 DKK / Pakke med 16
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
  • Traditionel bægerform
  • Lav form, holdbart og økonomisk alternativ til glasbæger
  • Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • Kartell™ TPX™ (PMP ) materiale - krystalklar synlighed og fremragende kemikalieresistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C, maksimal temperatur 170 °C i korte perioder
  • Graderinger er tydeligt trykt med uudslettelig blå opløsningsmiddelbestandig blæk
  • Klasse B
  • Overholder ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Tekniske data
Tekniske data
71mm
PMP
95mm
Bægerglas
Ja
Blå gradueret skala
250 mL
Velegnet til fødevarer
10mL
Autoklaverbar
ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Lav Form
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer > Kapacitet: 250 ml