Få mere at vide
Kartell™ PMP Klasse B lavformede bægere
Artikelnummer. 10709661
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 16
Pakke med 4
Artikelnummer. 10709661
Brand: Kartell™ 0154500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PMP for enestående klarhed og god kemikalieresistens. Kartell™ PMP Klasse B Low Form bægerglas er autoklaverbare og velegnede til fødevarer.
  • Krystalklar PMP oversættes til sikkerhed og økonomi med reduceret brud i laboratoriet
  • Tåler 170 °C i korte perioder, 150 °C ved kontinuerligt arbejde
  • Permanente støbte gradueringer giver reproducerbarhed og klarhed
  • Autoklaverbar
  • Klasse B, lav form
  • Overholder ISO 7056-1981 (E) og BS 5404, del 1
  • Velegnet til fødevarer
*Ikke egnet til brug med røreplader
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 71 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 95 mm
Inkrementer 10 mL
Mængde 10 Pk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 170 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Skala Støbt vægt
Stil Lav Form