Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin lavformede plastikbæger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10169790
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
Må ikke bruges på varmeplader.
Artikelnummer. 10169790
Brand: Thermo Scientific™ 12030250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Må ikke bruges på varmeplader.
Brug løbende disse gennemsigtige, PMP bægre med letlæselige, silketrykte graderinger ved temperaturer på 150 C °med intermitterende betjening til 175 °C.
Brug konstant Thermo Scientific™ Nalgene™ PMP Griffin Low-Form bægerglas ved temperaturer på 150 °C med intermitterende service til 175 °C. Disse bægerglas af polymethylpenten har glasets gennemsigtighed, fremragende kemisk resistens og varmetolerance. Alle bægerstørrelser har letlæselige, silketrykte gradueringer.
  • Transparent PMP material allows for a clear view of beaker contents
  • No-drip, single-spout design provides precision pouring control
  • With ribs for easy stacking
  • Silk screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
  • Autoclavable/Graduated/Transparent
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Beaker Griffin Low-Form PMP 250 mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Graduation Range 25 to 250 mL
Inkrementer 25 mL
Mængde 6/Pk.; 24/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO/DIN 7056
Skala 25mL to 250mL in 25mL increments
Stil Griffin, Lav Form