Få mere at vide
Kartell™ Lav form bæger med blå gradueringer
Artikelnummer. p-8005802
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 10654432
Brand: Kartell™ 0172000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler nøjagtigt volumenet af en væske. Kartell™ Low Form bæger med blå gradueringer bruger vandrette markerede linjer til at hjælpe med at måle forskellige volumener af en væske.
  • God kemisk resistens
  • Permanente blå gradueringer støbt til bæger
  • Kan modstå temperaturer op til 170 °C i korte perioder
  • Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Farve Krystalklar
Diameter (metrisk) Udvendig 34mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PMP
Graduation Range 1mL
Højde (metrisk) 49mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056-1981(E), BS 5404, del 1
Skala Permanent Graduated Scale