Få mere at vide
Azlon™ Griffin-stil PMP bægerglas
Artikelnummer. 15384921
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 15384921
Brand: Azlon BDD330P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af PMP for enestående klarhed og god kemikalieresistens. Autoklaverbar Azlon™ Griffin-stil PMP Bægerglas giver en fremragende løsning til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer, hvor sterilitet er påkrævet.
  • Traditionel bægerform
  • Lav form, holdbart og økonomisk alternativ til glasbæger
  • Ideel til almindelig laboratoriebrug
  • PMP materiale - glasklar synlighed og god kemikalieresistens
  • Autoklaverbar ved 121 °C, maksimal temperatur 150 °C
  • Graderinger er tydeligt trykt med uudslettelig rød eller blå opløsningsmiddelbestandig blæk
  • Overholder ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Udvendig 71 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Højde (metrisk) 94 mm
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056