Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter
Pakket i bølgebakker med skillevægge
1295.00 DKK - 2785.00 DKK
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas
Trådstil Skrue
Se flere specifikationer
Produkter 11
Artikelnummer Brand Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11812953
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-10
40 mL 95 mm 28 mm 72/Cs.
1390.00 DKK
Pakke med 72
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11842973
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-6
24 mL 85 mm 23 mm 144/Cs.
2785.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11802983
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D1738
4 mL 38 mm 17 mm 200/Cs.
2235.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til  276.67 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11802973
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-2
8 mL 60 mm 17 mm 144/Cs.
1785.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11832973
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D4
16 mL 70 mm 21 mm 144/Cs.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11823023
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-12
2 mL 35 mm 12 mm 288/Cs.
2540.00 DKK
Pakke med 288
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11892973
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-1528
2 mL 28 mm 15 mm 200/Cs.
2140.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11812983
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D1940
6 mL 40 mm 19 mm 200/Cs.
2335.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11822953
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D5
20 mL 57 mm 28 mm 72/Cs.
1295.00 DKK
Pakke med 72
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11812973
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-3
12 mL 65 mm 19 mm 144/Cs.
1590.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
11892963
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
60811D-11
4 mL 45 mm 15 mm 144/Cs.
1785.00 DKK
Pakke med 144
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Små kassemængder
  • Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Tekniske data
Tekniske data
EN
Klar
Skrue
Skruelåg (lukket top)
Gummi
Borosilikatglas
Fenol
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter