Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter
Artikelnummer. 11812953
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
40 mL
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Mængde:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 11812953
Brand: DWK Life Sciences 60811D10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Små kassemængder
  • Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 10.82 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg (lukket top)
Højde (metrisk) 95 mm
Mængde 72/Cs.