Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Mængde:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Description
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Specifications
Specifications
| Klassifikation | A |
| Materiale (liner) | Rubber |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisk) | 16 ml |
| Trådstil | Screw |
| Volumen (engelsk) | 4.32 dr. |
| Lukningsmateriale | Phenolic |
| Lukketype | Screw Cap (Closed-top) |
| Show More |