Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
40 mL
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Mængde:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Beskrivelse
- Små kassemængder
- Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
- Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | Gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1.5 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Skruelåg (lukket top) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion