Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew-gevindprøvehætteglas med påsatte hvide gummiforede hætter
Artikelnummer. 11802973
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
6 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
40 ml
Højde (metrisk):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Mængde:
144/Cs.
200/Cs.
288/Cs.
72/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Pakke med 288
Pakke med 72
Artikelnummer. 11802973
Brand: DWK Life Sciences 60811D2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i bølgebakker med skillevægge
  • Små kassemængder
  • Fremstillet af klart 33 ekspansionsborosilikatglas
  • Vedhæftede lukkede top sorte fenollukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 8 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 2.16 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg (lukket top)
Højde (metrisk) 60 mm
Mængde 144/Cs.