Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker
GREENER_CHOICE
Denne meget tynde handske, næsten en anden hud, tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed til den mest delikate håndtering. Ansell HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker tilbyder enestående taktilitet og fingerfærdighed.
335.31 DKK
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 2121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Produkttype Letvægtshandsker
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11786643
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell™
11618100
10
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
503.00 DKK
335.31 DKK / 12 par
Spare 167.69 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
11796643
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Ansell™
11618110
11
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
502.00 DKK
335.31 DKK / 12 par
Spare 166.69 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-11-2025
Læg i indkøbskurv
11706653
Dokumentvisning
Ansell™
11618060
6
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
502.00 DKK
335.31 DKK / 12 par
Spare 166.69 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
11716653
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell™
11618070
7
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
502.00 DKK
335.31 DKK / 12 par
Spare 166.69 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
11726653
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell™
11618080
8
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
502.00 DKK
335.31 DKK / 12 par
Spare 166.69 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
11736653
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Ansell™
11618090
9
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
502.00 DKK
335.31 DKK / 12 par
Spare 166.69 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mørk liner og handske maskerer snavs og reducerer handskespild
  • Let 18 gauge liner
  • Ideel til bilindustrien og metalindustrien
Tekniske data
Tekniske data
Polyurethan
Polyurethan
Letvægtshandsker
Nylon
144 par
CE-mærke, EN 388: 2121
Polyurethan
Strikke
Belagt-palme
11-618
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker