Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker
Artikelnummer. 11716653 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11716653
Brand: Ansell™ 11618070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne meget tynde handske, næsten en anden hud, tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed til den mest delikate håndtering. Ansell HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker tilbyder enestående taktilitet og fingerfærdighed.
  • Mørk liner og handske maskerer snavs og reducerer handskespild
  • Let 18 gauge liner
  • Ideel til bilindustrien og metalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 2121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blue
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Polyurethane
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Serie 11-618