Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker
Artikelnummer. 11736653 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11736653 9 12 par
11786643 10 12 par
11796643 11 12 par
11706653 6 12 par
11716653 7 12 par
11726653 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11736653 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11618090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.30 DKK
    343.70 DKK / 12 par
    Spare 201.60 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Denne meget tynde handske, næsten en anden hud, tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed til den mest delikate håndtering. Ansell HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker tilbyder enestående taktilitet og fingerfærdighed.
  • Mørk liner og handske maskerer snavs og reducerer handskespild
  • Let 18 gauge liner
  • Ideel til bilindustrien og metalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 2121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Lined
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Serie 11-618