Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker
Artikelnummer. 11786643 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11786643 10 12 par
11796643 11 12 par
11706653 6 12 par
11716653 7 12 par
11726653 8 12 par
11736653 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11786643 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11618100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.30 DKK
    343.70 DKK / 12 par
    Spare 201.60 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Denne meget tynde handske, næsten en anden hud, tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed til den mest delikate håndtering. Ansell HyFlex™ 11-618 serie polyurethan handsker tilbyder enestående taktilitet og fingerfærdighed.
  • Mørk liner og handske maskerer snavs og reducerer handskespild
  • Let 18 gauge liner
  • Ideel til bilindustrien og metalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 2121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Lined
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Serie 11-618