Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-udstansede uigennemsigtige polyesteretiketter til M6/M7-printere
Permanent polyester er ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
204.00 DKK - 3690.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Se flere specifikationer
Produkter 56
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form Pris Antal & tilgængelighed  
17838774
Dokumentvisning
Brady™
174190
0,187 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 4,75 mm Rektangel
607.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17858474
Dokumentvisning
Brady™
174189
0,25 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Firkant
328.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818264
Dokumentvisning
Brady™
174173
0,25 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
537.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888124
Dokumentvisning
Brady™
174186
0,25 x 0,9 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
572.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17898824
Dokumentvisning
Brady™
174244
0,25 x 2 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
221.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17838264
Dokumentvisning
Brady™
174246
0,25 x 1,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
652.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888274
Dokumentvisning
Brady™
174250
0,25 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
742.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818414
Dokumentvisning
Brady™
174334
0,2 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 5,08 mm Rektangel
464.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17858264
Dokumentvisning
Brady™
174372
0,2 x 0,65 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 5,08 mm Rektangel
517.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17868744
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173434
0,25 x 0,75 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
492.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17839064
Dokumentvisning
Brady™
173423
0,25 x 0,25 tommer M710, BMP71 6,35 mm Firkant
304.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17869174
Dokumentvisning
Brady™
173371
0,25 x 2 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
204.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17869144
Dokumentvisning
Brady™
174590
0,25 x 1,25 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
607.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17859224
Dokumentvisning
Brady™
173366
0,25 x 1,5 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
692.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17828294
Dokumentvisning
Brady™
173318
0,2 x 0,5 tommer M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
429.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17808134
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173317
0,275 x 0,5 tommer M710, BMP71 6,99 mm Rektangel
451.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17828184
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173304
0,2 x 0,65 tommer M710, BMP71 5,08 mm Rektangel
477.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17858304
Dokumentvisning
Brady™
174337
0,275 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,99 mm Rektangel
487.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17878404
Dokumentvisning
Brady™
174287
0,375 x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Firkant
344.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888774
Dokumentvisning
Brady™
173333
0,375 x 0,375 tommer M710, BMP71 9,53 mm Firkant
318.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17848454
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174197
0,375 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
512.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17868804
Dokumentvisning
Brady™
174431
0,375 x 1 tomme M610, M710, M611, BMP61, BMP71 9,53 mm Rektangel
3205.00 DKK
Pakke med 5000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17848464
Dokumentvisning
Brady™
174249
0,125 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 3,18 mm Rektangel
667.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17808194
Dokumentvisning
Brady™
174326
0,4 x 0,4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 10,16 mm Firkant
358.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818324
Dokumentvisning
Brady™
174104
0,6 x 1,9 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 15,24 mm Rektangel
464.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17898344
Dokumentvisning
Brady™
173321
0,4 x 0,4 tommer M710, BMP71 10,16 mm Firkant
332.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17878414
Dokumentvisning
Brady™
173313
0,5 x 0,5 tommer M710, BMP71 12,7 mm Firkant
413.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17899054
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173363
0,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 12,7 mm Rektangel
532.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888244
Dokumentvisning
Brady™
174345
0,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Firkant
445.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17808144
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174256
0,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
577.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17848164
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174207
0,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 12,7 mm Rektangel
512.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888204
Dokumentvisning
Brady™
174493
0,5 x 0,5 tommer M610, M710, M611, BMP61, BMP71 12,7 mm Firkant
3000.00 DKK
Pakke med 5000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
17848114
Dokumentvisning
Brady™
174468
0,5 x 1,5 tommer M610, M710, M611, BMP61, BMP71 12,7 mm Rektangel
3690.00 DKK
Pakke med 5000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17848764
Dokumentvisning
Brady™
173445
0,5 x 1 tomme M610, M611, M710, BMP61, BMP71 12,7 mm Rektangel
3295.00 DKK
Pakke med 5000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818154
Dokumentvisning
Brady™
174193
0,275 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,99 mm Rektangel
622.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17808414
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174099
0,75 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
455.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17809144
Dokumentvisning
Brady™
173367
0,125 x 1,5 tommer M710, BMP71 3,18 mm Rektangel
622.00 DKK
Pakke med 750
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17814758
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173346
1 x 1,5 tommer M710, BMP71 25,4 mm Rektangel
353.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
17879094
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173374
1 x 3 tommer M710, BMP71 25,4 mm Rektangel
292.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17879044
Dokumentvisning
Brady™
173373
1 x 4 tommer M710, BMP71 25,4 mm Rektangel
350.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17801429
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174274
1 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
382.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17878114
Dokumentvisning
Brady™
174282
1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
587.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17849044
Dokumentvisning
Brady™
173369
1,25 x 2,75 tommer M710, BMP71 31,75 mm Rektangel
381.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17819144
Dokumentvisning
Brady™
174453
1 x 1 tomme M610, M710, M611, BMP61, BMP71 25,4 mm Firkant
2340.00 DKK
Pakke med 2500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17879124
Dokumentvisning
Brady™
173448
1 x 2 tommer M610, M611, M710, BMP61, BMP71 25,4 mm Rektangel
1870.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17891409
Dokumentvisning
Brady™
174220
1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
338.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17888334
Dokumentvisning
Brady™
174240
1 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
316.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17828444
Dokumentvisning
Brady™
174242
1 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
377.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
17838434
Dokumentvisning
Brady™
174292
1,9 x 3 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
411.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17818284
Dokumentvisning
Brady™
174299
1,9 x 4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 48,26 mm Rektangel
512.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17878894
Dokumentvisning
Brady™
173338
1,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 38,1 mm Firkant
542.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17848894
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173329
1,9 x 3 tommer M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
381.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17808954
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173326
1,9 x 4 tommer M710, BMP71 48,26 mm Rektangel
474.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17898174
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
174228
2 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 50,8 mm Rektangel
289.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17849024
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
173384
2 x 1 tomme M710, BMP71 50,8 mm Rektangel
268.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
17858384
Dokumentvisning
Brady™
174247
2,75 x 1,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 69,85 mm Rektangel
411.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Servicetemperatur på -70 °C til 110 °C (-94 F °til 230 °F)
  • Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Udstanset
Termisk overførsel
Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
-94 °F til +230 °F
0,003 tommer.
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Glans
Polyester
Ikke steril
Nej
-70 °C til +110 °C
0.076 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater