Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-udstansede uigennemsigtige polyesteretiketter til M6/M7-printere
Permanent polyester er ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
Brand:  Brady™ 174282
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17878114
  • 587.00 DKK / Pakke med 250
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Servicetemperatur på -70 °C til 110 °C (-94 F °til 230 °F)
  • Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Patron (tape)
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Nej
Firkant
-70 °C til +110 °C
0.076 mm
1,5 tommer
38.1 mm
M6-32-423
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
250 etiketter
-94 °F til +230 °F
0,003 tommer.
1,5 x 1,5 tommer
1,5 tommer
38,1 mm