Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-udstansede uigennemsigtige polyesteretiketter til M6/M7-printere
Permanent polyester er ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
Brand: Brady™ 174189
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
- UL godkendt, CSA accepteret
- Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
- Servicetemperatur på -70 °C til 110 °C (-94 F °til 230 °F)
- Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Hvid | |
| Patron (tape) | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning | |
| Nej | |
| Firkant | |
| -70 °C til +110 °C | |
| 0.076 mm | |
| 0,25 tommer | |
| 6.35 mm | |
| M6-1-423 |
| Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815) | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | |
| 750 etiketter | |
| -94 °F til +230 °F | |
| 0,003 tommer. | |
| 0,25 x 0,25 tommer | |
| 0,25 tommer | |
| 6,35 mm |