Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-udstansede uigennemsigtige polyesteretiketter til M6/M7-printere
Permanent polyester er ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
Brand:  Brady™ 173366
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17859224
  • 692.00 DKK / Pakke med 750
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Servicetemperatur på -70 °C til 110 °C (-94 F °til 230 °F)
  • Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Patron (tape)
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Nej
Rektangel
-70 °C til +110 °C
0.076 mm
0,25 tommer
38.1 mm
M7-28-423
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
750 etiketter
-94 °F til +230 °F
0,003 tommer.
0,25 x 1,5 tommer
1,5 tommer
6,35 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.