Få mere at vide
Brady™ Barskt miljø Multifunktions-udstansede uigennemsigtige polyesteretiketter til M6/M7-printere
Permanent polyester er ideel til elektronisk PCB- og komponentidentifikation, stregkodeetiketter, mærkeplader og solpanelidentifikation.
Brand:  Brady™ 173326
423.73 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17808954
  • 474.00 DKK / Pakke med 100
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Blank hvid finish med permanent akryl er termisk transfer printbar
  • UL godkendt, CSA accepteret
  • Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
  • Servicetemperatur på -70 °C til 110 °C (-94 F °til 230 °F)
  • Fremstillet af B-423 polyester materiale
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Hvid
Patron (tape)
Enkeltsidet printbar
Label
Stregkodemærkning, printkortmærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation, inventar og inspektionsmærkning
Nej
Rektangel
-70 °C til +110 °C
0.076 mm
1,9 tommer.
101.6 mm
M7-38-423
Halogenfri (DIN VDE 0472 del 815)
Ingen
Glans
Polyester
Termisk overførsel
Ikke steril
M710, BMP71
100 etiketter
-94 °F til +230 °F
0,003 tommer.
1,9 x 4 tommer
4 tommer
48,26 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...