Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE med en gradueret overflade.
1342.23 DKK - 1723.38 DKK
Tekniske data
Materiale | HDPE |
---|---|
Sterilitet | Steril |
Lukningsfarve | Rød |
Gradueringer | Ja |
Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004, ISO 11137 |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Inkluderer | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Højde (metrisk) | Inkluderer | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
11724644
|
Gosselin™
HFC510-02 |
500 mL | 148 mm | 120 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1368.15 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11703114
|
Gosselin™
HFC500-01 |
500 mL | 146 mm | 20 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1342.23 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11753104
|
Gosselin™
HFC520-01 |
500 mL | 160 mm | 20 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1431.86 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11763104
|
Gosselin™
HFC520-02 |
500 mL | 160 mm | 10 mg/L natriumthiosulfat | Individuelt indpakket |
1671.01 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||
11727849
|
Gosselin™
HFC520-07 |
500 mL | 160 mm | 120 mg/L natriumthiosulfat | Individuelt indpakket |
1688.96 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11783104
|
Gosselin™
HFC510-01 |
500 mL | 148 mm | 10 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1461.76 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11773104
|
Gosselin™
HFC520-06 |
500 mL | 160 mm | 60 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1449.82 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11793104
|
Gosselin™
HFC510-03 |
500 mL | 148 mm | 10 mg/L natriumthiosulfat | Individuelt indpakket |
1700.91 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11871731
|
Gosselin™
HFC510-04 |
500 mL | 148 mm | 120 mg/L natriumthiosulfat | Individuelt indpakket |
1494.67 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11704945
|
Gosselin™
HFC1000-51 |
1000 mL | 182 mm | 120 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1723.38 DKK
Pakke med 77 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11720455
|
Gosselin™
HFC1000-50 |
1000 mL | 182 mm | 20 mg/L natriumthiosulfat | Bulk |
1699.71 DKK
Pakke med 77 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
- Brudsikker
- Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
- Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
Tekniske data
HDPE | |
Rød | |
EF N °1935/2004, ISO 11137 | |
Firkant |
Steril | |
Ja | |
Ja |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker