Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Artikelnummer. 11720455
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderer:
10 mg/L natriumthiosulfat
120 mg/L natriumthiosulfat
20 mg/L natriumthiosulfat
60 mg/L natriumthiosulfat
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 77
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Inkluderer Emballage Pakningsstørrelse
11720455 1000 mL 182 mm 20 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 77
11724644 500 mL 148 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11703114 500 mL 146 mm 20 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11753104 500 mL 160 mm 20 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11763104 500 mL 160 mm 10 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11727849 500 mL 160 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11783104 500 mL 148 mm 10 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11773104 500 mL 160 mm 60 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 100
11793104 500 mL 148 mm 10 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11871731 500 mL 148 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Individuelt indpakket Pakke med 100
11704945 1000 mL 182 mm 120 mg/L natriumthiosulfat Bulk Pakke med 77
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11720455 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. HFC100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1745.00 DKK
    1087.40 DKK / Pakke med 77
    Spare 657.60 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE med en gradueret overflade.
  • Brudsikker
  • Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
  • Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 28 mm
Inkluderer 20 mg/L natriumthiosulfat
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 82mm
Emballage Bulk
Mængde 77/karton
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 82mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 182 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype 28 mm rød manipulationssikker hætte med formet forsegling
Form Firkant
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137