Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Artikelnummer. 11871731
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderer:
10 mg/L natriumthiosulfat
120 mg/L natriumthiosulfat
20 mg/L natriumthiosulfat
60 mg/L natriumthiosulfat
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 77
Artikelnummer. 11871731
Brand: Gosselin™ HFC51004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE med en gradueret overflade.
  • Brudsikker
  • Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
  • Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 29 mm
Inkluderer 120 mg/L natriumthiosulfat
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 70mm
Emballage Individuelt indpakket
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 70mm
Lukningsfarve Rød
Gradueringer Ja
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukning inkluderet Ja
Form Firkant
Højde (metrisk) 148 mm
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype 29 mm rødt sabotagesikret hængslet stik