Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Fordoseret med natriumthiosulfat, som hæmmer virkningen af klor, brom og ozon opløst i vand. Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker er fremstillet af gennemskinnelig HDPE med en gradueret overflade.
Brand: Gosselin™ HFC520-07
1526.96 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Brudsikker
- Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
- Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
Tekniske data
500 mL | |
22 mm | |
HDPE | |
Individuelt indpakket | |
70mm | |
Ja | |
Ja | |
160 mm | |
22 mm rød manipulationssikker hætte med formet forsegling |
Neutral | |
120 mg/L natriumthiosulfat | |
70mm | |
Steril | |
Rød | |
EF N °1935/2004, ISO 11137 | |
Firkant | |
Polyethylen |