Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE-flasker
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Inkluderer:
10 mg/L natriumthiosulfat
120 mg/L natriumthiosulfat
20 mg/L natriumthiosulfat
60 mg/L natriumthiosulfat
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 77
Descrizione
- Brudsikker
- Flaskerne er samlet med skruelåg (manipulationsbeviset er ikke aktiveret)
- Steriliseret ved bestråling med skrælbart sterilisationscertifikat på yderkartonen
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 29 mm |
| Inkluderer | 10 mg/L natriumthiosulfat |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 70mm |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 100/karton |
| Sterilitet | Steril |
| Bredde (metrisk) | 70mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto