Få mere at vide
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible
Eppendorf flask clamps secure a wide range of vessels to the shaker platform and are constructed of a single piece stainless-steel for added strength and safety. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
230.00 DKK - 820.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Lab Shaker Clamp
Materiale Stainless Steel
Til brug med (udstyr) CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker
Inkluderer M4x7 screws
Mængde 1 Ea.
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Holder Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Holder Pris Antal & tilgængelighed  
30280818
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070152
100/125 mL Flasks
230.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Læg i indkøbskurv
30280813
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070160
200/250 mL Flasks
270.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
30280816
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070179
500 mL Flasks
350.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
30280817
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070187
1 L Flasks
430.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
30280814
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070195
2 L Flasks
660.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
30280815
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070209
2.8 L Flasks
820.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
30280819
Dokumentvisning
Eppendorf
6740070225
3/5 L Flasks
820.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
  • Fernbach
  • 180°C resistant
  • Autoclavable
  • Stainless steel
  • Includes M4x7 screws
Tekniske data
Tekniske data
Lab Shaker Clamp
CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker
1 Ea.
Stainless Steel
M4x7 screws
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible