missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eppendorf Flask Clamp for Incubator Shaker CS220, HTD Compatible

Artikelnummer. 30280815 Shop alle Eppendorf produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
1 l kolber
100/125 ml kolber
2 l kolber
2,8 l kolber
200/250 ml kolber
3/5 l kolber
500 ml kolber
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30280815

Brand: Eppendorf 6740070209

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Eppendorf flask clamps secure a wide range of vessels to the shaker platform and are constructed of a single piece stainless-steel for added strength and safety. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.

  • For Erlenmeyer flasks (standard, narrow/wide neck), Corning™, Thomson™, or Nalgene™
  • Fernbach
  • 180°C resistant
  • Autoclavable
  • Stainless steel
  • Includes M4x7 screws
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Holder 2,8 l kolber
Produkttype Lab Shaker Clamp
Materiale Stainless Steel
Til brug med (udstyr) CellXpert CS220 CO2 Incubator Shaker
Inkluderer M4x7 screws
Mængde 1 Ea.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.